tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G
APOSOR346066-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR346066-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275208
Numéro CAS: 102638-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité