2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formule: C₉H₁₁NOS
MW: 181,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414738
Numéro CAS: 35582-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité