5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
OR346101-1G OR346101-5G OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346101-1G APOSOR346101-5G APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
MW: 245,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457491
Numéro CAS: 1740-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité