Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653197
Numéro CAS: 18377-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité