6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052464
Numéro CAS: 201019-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité