2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-phényl-s-triazine6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine6-Phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
APOSOR346121-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR346121-10G APOSOR346121-5G APOSOR346121-1G
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₉N₅
MW: 187,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023187
Numéro CAS: 91-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité