1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346124-1G OR346124-5G
APOSOR346124-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR346124-1G APOSOR346124-5G
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313628
Numéro CAS: 376387-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité