4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346146-1G OR346146-5G
APOSOR346146-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346146-1G APOSOR346146-5G
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227239
Numéro CAS: 65369-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité