5-Nitrobenzo[d]thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346149-1G OR346149-5G
APOSOR346149-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR346149-1G APOSOR346149-5G
5-Nitrobenzo[d]thiazole
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Formule: C7H4N2O2S
MW: 180,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085891
Numéro CAS: 2942-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité