4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
OR346152-25G OR346152-5G
APOSOR346152-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR346152-25G APOSOR346152-5G
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017018
Numéro CAS: 119-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité