2,4-Dibromopentanedioic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346158-1G OR346158-5G
APOSOR346158-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346158-1G APOSOR346158-5G
2,4-Dibromopentanedioic acid
2,4-Dibromopentanedioic acid
Formule: C₅H₆Br₂O₄
MW: 289,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845705
Numéro CAS: 3479-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité