(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grade Technique
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀ClNO₃
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046089
Numéro CAS: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité