5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346182-1G OR346182-500MG OR346182-5G
APOSOR346182-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346182-1G APOSOR346182-500MG APOSOR346182-5G
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131131
Numéro CAS: 19573-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité