6-Phenyl-2-thiouracil
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formule: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059166
Numéro CAS: 36822-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité