3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR346184-1G OR346184-5G
APOSOR346184-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR346184-1G APOSOR346184-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131137
Numéro CAS: 103626-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité