Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346185-1G OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR346185-1G APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839084
Numéro CAS: 51986-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité