Isopropylsulphamoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formule: C₃H₈ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753748
Numéro CAS: 26118-67-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité