5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346206-1G OR346206-5G OR346206-10G
APOSOR346206-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR346206-1G APOSOR346206-5G APOSOR346206-10G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113955
Numéro CAS: 763109-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité