2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142814
Numéro CAS: 1208081-91-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité