5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈BrNO₃
MW: 282.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16447083
Numéro CAS: 91182-60-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité