Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxo-propionate, 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionic acid Ethyl ester
OR346250-1G
APOSOR346250-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346250-1G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
MW: 226,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018713
Numéro CAS: 2881-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité