4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR346277-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR346277-5G APOSOR346277-1G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01167722
Numéro CAS: 62642-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité