N-Hydroxypropionamidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Propionamidoxime
OR346280-1G OR346280-5G
APOSOR346280-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR346280-1G APOSOR346280-5G
N-Hydroxypropionamidine
N-Hydroxypropionamidine
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426272
Numéro CAS: 29335-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité