5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₆N₄
Point de fusion: 162…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02020550
Numéro CAS: 5453-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité