4-tert-Butylbenzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-tert-Butyl-N'-hydroxy-benzamidine
OR346324-1G OR346324-5G
APOSOR346324-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346324-1G APOSOR346324-5G
4-tert-Butylbenzamidoxime
4-tert-Butylbenzamidoxime
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 175204-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité