4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅ClN₂
MW: 116,5500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275463
Numéro CAS: 35852-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité