Phénoxyacétone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR346450-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR346450-1G APOSOR346450-10G APOSOR346450-5G
Phénoxyacétone 95+%
Phénoxyacétone
Formule: (C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008767
Numéro CAS: 621-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité