2-Methylisonicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylpyridine
OR346509-1G OR346509-5G
APOSOR346509-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR346509-1G APOSOR346509-5G
2-Methylisonicotinonitrile 95+%
2-Methylisonicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200207
Numéro CAS: 2214-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité