2,6-Dibromo-3-pyridone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-ol
OR346545-5G
APOSOR346545-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR346545-5G
2,6-Dibromo-3-pyridone 95+%
2,6-Dibromo-3-pyridone
Formule: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8900 g/mol
Point de fusion: 166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318479
Numéro CAS: 6602-33-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité