Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester
OR346587-5G
APOSOR346587-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411007
Numéro CAS: 82765-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité