Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4,5-dibromo-2-furoïque 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR346594-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR346594-1G
Acide 4,5-dibromo-2-furoïque 95+%
Acide 4,5-dibromo-2-furoïque


Formule: C₅H₂Br₂O₃
MW: 269,88 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092311
Numéro CAS: 2434-03-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité