3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346595-1G
APOSOR346595-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR346595-1G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 95+%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06661764
Numéro CAS: 5910-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité