Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR346597-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR346597-5G
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène 95+%
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène


Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008356
Numéro CAS: 2100-42-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité