2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR346608-1G APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092333
Numéro CAS: 5957-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité