2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346695-1G OR346695-5G
APOSOR346695-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR346695-1G APOSOR346695-5G
2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
2-Methyl-3-furoyl chloride
Formule: C₆H₅ClO₂
Point d'ébullition: 59…61 °C/12mmHg
Densité: 1.239 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03421418
Numéro CAS: 5555-00-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité