α,α-Diméthoxytoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3467-500GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG APOSOR3467-100G
α,α-Diméthoxytoluene
α,α-Diméthoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008491
Numéro CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité