Acide 3,4-dinitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 358 EUR InStock
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
Acide 3,4-dinitrobenzoïque 98%
Acide 3,4-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007255
Numéro CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité