6-Méthoxy-3-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
6-Méthoxy-3-formylpyridine
6-Méthoxy-3-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 49…54 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683446
Numéro CAS: 65873-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité