Acide 5-bromo-2-méthoxy-3-pyridinemétaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3483-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR3483-1G APOSOR3483-25G APOSOR3483-5G
Acide 5-bromo-2-méthoxy-3-pyridinemétaborique 97%
Acide 5-bromo-2-méthoxy-3-pyridinemétaborique
Formule: C₆H₇BBrNO₃
MW: 231,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973352
Numéro CAS: 850864-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité