2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350002-100G
APOSOR350002-100GEA 177 EUR InStock
APOSOR350002-100G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005791
Numéro CAS: 19952-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité