Bromure de benzyltriéthylammonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyltriéthylammonium bromure
APOSOR350020-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR350020-100G APOSOR350020-500G APOSOR350020-25G
Bromure de benzyltriéthylammonium 98%
Bromure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂BrN
MW: 272,23 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011822
Numéro CAS: 5197-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité