Benzène-1,4-diméthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350022-100G OR350022-25G OR350022-500G
APOSOR350022-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR350022-100G APOSOR350022-25G APOSOR350022-500G
Benzène-1,4-diméthanol 98%
Benzène-1,4-diméthanol
Intermediate for organic synthesis; Synthesis of high performance resin.
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 138…143 °C/1mmHg
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004665
Numéro CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité