Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Butanesultone

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR350023-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR350023-100G
1,4-Butanesultone
1,4-Butanesultone


Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006584
Numéro CAS: 1633-83-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité