6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374394
Numéro CAS: 82827-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité