(±)-α-Bromophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR350067-100GEA 321 EUR InStock
APOSOR350067-100G
(±)-α-Bromophenylacetic acid
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0440 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004206
Numéro CAS: 4870-65-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité