2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350074-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR350074-1G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870096
Numéro CAS: 2077-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité