6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formule: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,5324 g/mol
Point de fusion: 194…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233957
Numéro CAS: 4765-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité