2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350102-1G OR350102-25G OR350102-5G
APOSOR350102-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR350102-1G APOSOR350102-25G APOSOR350102-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052836
Numéro CAS: 23082-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité