4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité