Acide 3,3-diphénylpropionique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350117-100GEA 135 EUR InStock
APOSOR350117-100G
Acide 3,3-diphénylpropionique
Acide 3,3-diphénylpropionique
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002717
Numéro CAS: 606-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité